7-Fluoro-5-methoxyquinolin-3-amine 98%
|
|
BLDPBD01447424-100EA
220
EUR
BLDPBD01447424-100
BLDPBD01447424-1G
BLDPBD01447424-250
7-Fluoro-5-methoxyquinolin-3-amine 98%
7-Fluoro-5-methoxyquinolin-3-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₀H₉FN₂O MW: 192,1897 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2828438-96-4 |