2-(3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 95%
|
|
BLDPBD01447080-250EA
367
EUR
BLDPBD01447080-250
BLDPBD01447080-1G
BLDPBD01447080-100
2-(3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 95%
2-(3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₉ClO₄ MW: 228,6291 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32185722 Núm. CAS: 1324054-68-3 |