2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate 98%
|
|
BLDPBD01445777-5GEA
881
EUR
BLDPBD01445777-5G
BLDPBD01445777-100
BLDPBD01445777-1G
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate 98%
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-iodobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₁₁H₈INO₄ MW: 345,0900 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD27964177 Núm. CAS: 91487-18-2 |