5-Bromo-3-fluorophthalic acid 98%
|
|
BLDPBD01445444-100EA
138
EUR
BLDPBD01445444-100
BLDPBD01445444-250
BLDPBD01445444-1G
5-Bromo-3-fluorophthalic acid 98%
5-Bromo-3-fluorophthalic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₄BrFO₄ MW: 263,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD32861493 Núm. CAS: 344309-11-1 |