(3aR,8aS)-2-(5-Bromopyridin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole ≥97%, ee 99%
|
|
BLDPBD01444816-250EA
160
EUR
BLDPBD01444816-250
BLDPBD01444816-100
BLDPBD01444816-50M
BLDPBD01444816-1G
(3aR,8aS)-2-(5-Bromopyridin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole ≥97%, ee 99%
(3aR,8aS)-2-(5-Bromopyridin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₅H₁₁BrN₂O MW: 315,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2757083-33-1 |