Nonadecane-1,19-diol 98%
|
|
BLDPBD01444523-1GEA
45
EUR
BLDPBD01444523-1G
BLDPBD01444523-250
BLDPBD01444523-25G
BLDPBD01444523-5G
Nonadecane-1,19-diol 98%
Nonadecane-1,19-diol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₉H₄₀O₂ MW: 300,5197 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
7268-65-7 |