5,6-Dihydro-1H-cyclobuta[f]inden-4(2H)-one 95+%
|
|
BLDPBD01444395-100EA
59
EUR
BLDPBD01444395-100
BLDPBD01444395-250
5,6-Dihydro-1H-cyclobuta[f]inden-4(2H)-one 95+%
5,6-Dihydro-1H-cyclobuta[f]inden-4(2H)-one
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₁₀O MW: 158,1965 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD24695832 Núm. CAS: 114842-00-1 |