3-Methyl-N-((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)sulphonyl)butanamide 97%
|
|
BLDPBD01444128-1GEA
176
EUR
BLDPBD01444128-1G
BLDPBD01444128-5G
BLDPBD01444128-100
BLDPBD01444128-250
3-Methyl-N-((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)sulphonyl)butanamide 97%
3-Methyl-N-((4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)sulphonyl)butanamide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₇H₂₆BNO₅S MW: 367,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2828439-76-3 |