(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]cuprate(4-) 95%
|
|
BLDPBD01442000-250EA
144
EUR
BLDPBD01442000-250
BLDPBD01442000-1G
BLDPBD01442000-100
(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]cuprate(4-) 95%
(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]cuprate(4-)
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₄₈H₂₄CuN₄O₈ MW: 848,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
64424-13-1 |