(R,E)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-phenylhex-5-enoic acid 98%
|
|
BLDPBD01440443-1GEA
212
EUR
BLDPBD01440443-1G
BLDPBD01440443-250
BLDPBD01440443-100
(R,E)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-phenylhex-5-enoic acid 98%
(R,E)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-phenylhex-5-enoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₇H₂₅NO₄ MW: 427,4917 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01860907 Núm. CAS: 1272755-58-4 |