Dibenzyl tridecanedioate 95%
|
|
BLDPBD01440142-250EA
100
EUR
BLDPBD01440142-250
BLDPBD01440142-1G
BLDPBD01440142-100
Dibenzyl tridecanedioate 95%
Dibenzyl tridecanedioate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₂₇H₃₆O₄ MW: 424,5724 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
52175-11-8 |