4-((4-(Hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)amino)benzaldehyde 95%
|
|
BLDPBD01439008-100EA
89
EUR
BLDPBD01439008-100
BLDPBD01439008-1G
BLDPBD01439008-250
4-((4-(Hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)amino)benzaldehyde 95%
4-((4-(Hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)amino)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₂₀H₁₇NO₂ MW: 303,35 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
334986-61-7 |