2,6-Dichloro-3-methoxyphenol 95%
|
|
BLDPBD01438277-250EA
475
EUR
BLDPBD01438277-250
BLDPBD01438277-1G
BLDPBD01438277-100
BLDPBD01438277-50M
2,6-Dichloro-3-methoxyphenol 95%
2,6-Dichloro-3-methoxyphenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₆Cl₂O₂ MW: 193,0273 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22376656 Núm. CAS: 86607-60-5 |