4,4'-(2,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethene-1,1-diyl)dibenzaldehyde 95%
BLDPBD01437948-100EA 268 EUR
BLDPBD01437948-100 BLDPBD01437948-50M BLDPBD01437948-1G BLDPBD01437948-250
4,4'-(2,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethene-1,1-diyl)dibenzaldehyde 95%
4,4'-(2,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethene-1,1-diyl)dibenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₃₀H₂₄O₄
MW: 448,5092 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32708811
Núm. CAS: 2165348-28-5