4b1,5,10,15-Tetraazanaphtho[1,2,3-gh]tetraphene-2,3,7,8,12,13-hexaol 95%
|
|
BLDPBD01437021-1GEA
1936
EUR
BLDPBD01437021-1G
BLDPBD01437021-100
BLDPBD01437021-250
4b1,5,10,15-Tetraazanaphtho[1,2,3-gh]tetraphene-2,3,7,8,12,13-hexaol 95%
4b1,5,10,15-Tetraazanaphtho[1,2,3-gh]tetraphene-2,3,7,8,12,13-hexaol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₂₁H₁₂N₄O₆ MW: 416,34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
148494-98-8 |