4-Amino-2-(dimethylphosphoryl)benzonitrile 97%
|
|
BLDPBD01436940-250EA
37
EUR
BLDPBD01436940-250
BLDPBD01436940-100
BLDPBD01436940-1G
4-Amino-2-(dimethylphosphoryl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(dimethylphosphoryl)benzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₁₁N₂OP MW: 194,1702 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2757731-74-9 |