(R)-4-Cyclohexyl-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole 97%
|
|
BLDPBD01435749-1GEA
796
EUR
BLDPBD01435749-1G
BLDPBD01435749-100
BLDPBD01435749-250
(R)-4-Cyclohexyl-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole 97%
(R)-4-Cyclohexyl-2-(6-cyclopropylpyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₇H₂₂N₂O MW: 270,3694 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2828438-64-6 |