N,N-Bis(2-ethylhexyl)acrylamide 95%
|
|
BLDPBD01435721-100EA
43
EUR
BLDPBD01435721-100
BLDPBD01435721-1G
BLDPBD01435721-250
N,N-Bis(2-ethylhexyl)acrylamide 95%
N,N-Bis(2-ethylhexyl)acrylamide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₉H₃₇NO MW: 295,5032 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
78733-21-8 |