(11bS)-2,6-Bis(3,5-difluorophenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide 97%
|
|
BLDPBD01435647-250EA
212
EUR
BLDPBD01435647-250
BLDPBD01435647-1G
BLDPBD01435647-100
(11bS)-2,6-Bis(3,5-difluorophenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide 97%
(11bS)-2,6-Bis(3,5-difluorophenyl)-4-hydroxydinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepine 4-oxide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₃₂H₁₇F₄O₄P MW: 572,4424 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
1620003-88-4 |