Isopropyl 3-bromopropanoate 98%
|
|
BLDPBD01434723-100EA
78
EUR
BLDPBD01434723-100
BLDPBD01434723-1G
BLDPBD01434723-250
Isopropyl 3-bromopropanoate 98%
Isopropyl 3-bromopropanoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₁₁BrO₂ MW: 195,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
100983-10-6 |