1-(Cyclopropylmethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 97%
|
|
BLDPBD01433745-100EA
57
EUR
BLDPBD01433745-100
BLDPBD01433745-250
BLDPBD01433745-1G
1-(Cyclopropylmethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 97%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,1772 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21105338 Núm. CAS: 1462994-89-3 |