(3aS,8aR)-2-(1,10-Phenanthrolin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole 98%
|
|
BLDPBD01433437-250EA
303
EUR
BLDPBD01433437-250
BLDPBD01433437-1G
BLDPBD01433437-100
(3aS,8aR)-2-(1,10-Phenanthrolin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole 98%
(3aS,8aR)-2-(1,10-Phenanthrolin-2-yl)-3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₂H₁₅N₃O MW: 337,37 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
2828438-16-8 |