2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-iodoisoindoline-1,3-dione 95%
|
|
BLDPBD01432559-100EA
73
EUR
BLDPBD01432559-100
BLDPBD01432559-250
BLDPBD01432559-1G
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-iodoisoindoline-1,3-dione 95%
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-iodoisoindoline-1,3-dione
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₃H₉IN₂O₄ MW: 384,1260 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31735039 Núm. CAS: 2509137-01-1 |