5,10,15,20-Tetrakis(4-ethylphenyl)porphyrin 95%
|
|
BLDPBD01432501-250EA
103
EUR
BLDPBD01432501-250
BLDPBD01432501-1G
BLDPBD01432501-100
5,10,15,20-Tetrakis(4-ethylphenyl)porphyrin 95%
5,10,15,20-Tetrakis(4-ethylphenyl)porphyrin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₅₂H₄₆N₄ MW: 726,94 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
146943-75-1 |