5-((Trimethylsilyl)ethynyl)thiophene-2-carbaldehyde 98%
|
|
BLDPBD01431445-1GEA
166
EUR
BLDPBD01431445-1G
BLDPBD01431445-5G
BLDPBD01431445-250
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)thiophene-2-carbaldehyde 98%
5-((Trimethylsilyl)ethynyl)thiophene-2-carbaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₀H₁₂OSSi MW: 208,3522 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD17168296 Núm. CAS: 206768-50-5 |