N4,N4-Bis(4'-amino-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 97%
|
|
BLDPBD01431044-100EA
29
EUR
BLDPBD01431044-100
BLDPBD01431044-5G
BLDPBD01431044-1G
BLDPBD01431044-250
N4,N4-Bis(4'-amino-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 97%
N4,N4-Bis(4'-amino-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₃₆H₃₀N₄ MW: 518,6502 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
2607105-89-3 |