1,4,7,10-Tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane 95%
|
|
BLDPBD01430164-100EA
30
EUR
BLDPBD01430164-100
BLDPBD01430164-1G
BLDPBD01430164-5G
BLDPBD01430164-250
1,4,7,10-Tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane 95%
1,4,7,10-Tetrakis(pyridin-2-ylmethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₃₂H₄₀N₈ MW: 536,7136 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD27965351 Núm. CAS: 185130-32-9 |