4-Nitrobenzyl 2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-5(4H)-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD01428684-100EA
180
EUR
BLDPBD01428684-100
BLDPBD01428684-250
BLDPBD01428684-1G
4-Nitrobenzyl 2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-5(4H)-carboxylate 98%
4-Nitrobenzyl 2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-5(4H)-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₂₁H₃₀N₄O₅Si MW: 446,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD34180589 Núm. CAS: 2460029-00-7 |