(E)-(E)-Hex-3-en-1-yl hex-3-enoate 95%
|
|
BLDPBD01427142-25GEA
92
EUR
BLDPBD01427142-25G
BLDPBD01427142-5G
BLDPBD01427142-1G
(E)-(E)-Hex-3-en-1-yl hex-3-enoate 95%
(E)-(E)-Hex-3-en-1-yl hex-3-enoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196,2860 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
61444-37-9 |