2-Methyl-2H-indazole-5-boronic acid pinacol ester 98%
|
|
BLDPBD01406911-5GEA
572
EUR
BLDPBD01406911-5G
BLDPBD01406911-250
BLDPBD01406911-100
BLDPBD01406911-1G
2-Methyl-2H-indazole-5-boronic acid pinacol ester 98%
2-Methyl-2H-indazole-5-boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₄H₁₉BN₂O₂ MW: 258,1239 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11109436 Núm. CAS: 1189746-27-7 |