2,4-Dichloro-L-phenylalanine 98+%
BLDPBD01397815-1GEA 19 EUR
BLDPBD01397815-1G BLDPBD01397815-5G BLDPBD01397815-100 BLDPBD01397815-25G
2,4-Dichloro-L-phenylalanine 98+%
2,4-Dichloro-L-phenylalanine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860882
Núm. CAS: 111119-36-9