DL-Methionine sulphoxide 98+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD01393110-5GEA
82
EUR
BLDPBD01393110-5G
BLDPBD01393110-1G
BLDPBD01393110-100
BLDPBD01393110-25G
DL-Methionine sulphoxide 98+%
DL-Methionine sulphoxide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₅H₁₁NO₃S MW: 165,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002620 Núm. CAS: 62697-73-8 |