2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98+%
|
|
BLDPBD01382258-5GEA
37
EUR
BLDPBD01382258-5G
BLDPBD01382258-100
BLDPBD01382258-1G
BLDPBD01382258-25G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98+%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₇F₂NO MW: 183,1548 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973770 Núm. CAS: 126162-96-7 |