4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD01370860-1GEA 76 EUR
BLDPBD01370860-1G BLDPBD01370860-25G BLDPBD01370860-5G BLDPBD01370860-100
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98+%
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038755
Núm. CAS: 797755-07-8