4-Bromo-N-(3-bromophenyl)benzenesulphonamide 95%
|
|
BLDPBD00952046-1GEA
185
EUR
BLDPBD00952046-1G
BLDPBD00952046-100
BLDPBD00952046-250
4-Bromo-N-(3-bromophenyl)benzenesulphonamide 95%
4-Bromo-N-(3-bromophenyl)benzenesulphonamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₉Br₂NO₂S MW: 391,0784 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01215114 Núm. CAS: 349404-99-5 |