Nitazoxanide 97%
|
|
Sinónimos:
NTZ
BLDPBD00938966-500EA
227
EUR
BLDPBD00938966-500
BLDPBD00938966-25G
BLDPBD00938966-10G
BLDPBD00938966-0.5
BLDPBD00938966-100
BLDPBD009389661000
Nitazoxanide 97%
Nitazoxanide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₉N₃O₅S MW: 307,28 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00416599 Núm. CAS: 55981-09-4 |