5-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD00807563-5GEA
335
EUR
BLDPBD00807563-5G
BLDPBD00807563-250
BLDPBD00807563-1G
5-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole 98%
5-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₆N₄O MW: 162,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD05662709 Núm. CAS: 51517-88-5 |