Erucic acid 85%
|
|
BLDPBD00806303-1GEA
0
EUR
BLDPBD00806303-1G
BLDPBD00806303100G
BLDPBD00806303-25G
BLDPBD008063031000
BLDPBD00806303-5G
BLDPBD00806303-500
BLDPBD00806303-10G
Erucic acid 85%
Erucic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₂H₄₂O₂ MW: 338,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063188 Núm. CAS: 112-86-7 |