3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD00771619-250EA
45
EUR
BLDPBD00771619-250
BLDPBD00771619-100
BLDPBD00771619-1G
BLDPBD00771619-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₆H₇BFNO₃ MW: 170,9341 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04112520 Núm. CAS: 856250-60-7 |