8-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide 97%
|
|
BLDPBD00743653-250EA
173
EUR
BLDPBD00743653-250
BLDPBD00743653-100
8-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide 97%
8-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₀H₈BrN·BrH MW: 302,993 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12674806 Núm. CAS: 1215541-16-4 |