1,4-Dicyano-2-butene 99+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD00727789-1GEA
7
EUR
BLDPBD00727789-1G
BLDPBD00727789-25G
BLDPBD00727789-5G
1,4-Dicyano-2-butene 99+%
1,4-Dicyano-2-butene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₆N₂ MW: 106,1252 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001964 Núm. CAS: 1119-85-3 |