Etilo acetato ≥99.8%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Acetato de etilo
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
91259.320EA 143 EUR
91259.320 91259.260
Etilo acetato ≥99.8%, SPECTRONORM® para espectroscopia
Etilo acetato
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formula: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.8%
Evaporation residue max. 0.0002%
Water max. 0.01%
Color (Haz) max. 10
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Fluorescence (as quinine at 254 nm) max. 2.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1.0 ppb
Transmission (255 nm) min. 20%
Transmission (260 nm) min. 75%
Transmission (263 nm) min. 80%
Transmission (265 nm) min. 90%
Transmission (from 270 nm) min. 98%
Absorbance (255 nm) max. 0.70
Absorbance (260 nm) max. 0.13
Absorbance (263 nm) max. 0.10
Absorbance (265 nm) max. 0.05
Absorbance (from 270 nm) max. 0.01
Meet the requirements of "specific use spectroscopy" acc. ACS