VWR®, Kit para derrames, ácido de batería
Proveedor: VWR
VWR®
121-0195EA 164 EUR
121-0195
VWR®, Kit para derrames, ácido de batería
Materiales para contención de derrames
Este kit especial para derrames contiene sorbentes, agente neutralizante, PPE y accesorios para que esté preparado en caso de emergencia. Contenido en una práctica tina, proporcionando 20 litros de capacidad de absorción.
  • Diseñado para recoger ácido de batería tanto en superficies lisas como rugosas
  • Ligero y fácil de mover para una respuesta rápida
  • Almohadillas altamente absorbentes para limpiar equipos y eliminar derrames
  • SOC para evitar que los derrames se propaguen en el piso de trabajo
  • Polímero neutralizante para neutralizar el ácido
  • Absorbente SpillFix hecho de fibra de coco
  • EPI y una bolsa de eliminación de residuos para contener todo el equipo usado
Coloque el kit para derrames de ácido de batería cerca de una estación de intercambio de baterías y alrededor de sus instalaciones para estar preparado en caso de que ocurra un derrame. Este kit para derrames está diseñado para recoger el ácido de la batería tanto en superficies lisas como rugosas mientras permanece químicamente inerte.
Incluye polímeros de neutralización química que brindan un control seguro de derrames con un indicador de cambio de color que refleja la neutralización. También se incluyen en cada kit de derrames instrucciones prácticas y visuales para un uso óptimo del producto.
Información de suministro: Cada kit contiene 2 bolsas de eliminación de residuos, 1 par de guantes, 2 calcetines químicos de la marca VWR (121-0145), 10 almohadillas químicas de la marca VWR (121-0139), 1 par de gafas de seguridad, 1 mono, 1 neutralizador de ácido, 1 pala y raspador y un frasco de derrames. Con instrucciones prácticas y visuales para un uso óptimo del producto.