Impresora de etiquetas, M210-LAB
Proveedor: Brady
BRDY152261EA 152 EUR
BRDY152261 BRDY311320 BRDY311319
Impresora de etiquetas, M210-LAB
Impresoras Label Printers
La impresora de etiquetas portátil M210-LAB es una etiquetadora todo en uno para laboratorios de investigación, académicos y clínicos. Con materiales de etiquetas diseñados específicamente para entornos hostiles, la impresora M210-LAB puede crear rápida y fácilmente etiquetas legibles para superficies planas, curvas o con mucha textura que permanecen adheridas durante años incluso cuando se exponen a temperaturas extremas y productos químicos.
  • Monocolor
  • Calidad de material de larga duración diseñada
  • Imprime identificaciones duraderas de tamaño real de 6 a 19 mm de ancho para maximizar la cantidad de datos
  • Ajuste la longitud de las etiquetas utilizando el material continuo de alto rendimiento
  • Cortador ergonómico y recogedor de etiquetas, sujetando la etiqueta después del corte
  • Fácil de usar: teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso rápido y funciones de menú para una creación rápida de etiquetas
  • Tecnología Smart Cell para configuración automática de etiquetas y formateo automático
  • 2 años de garantía
Los idiomas disponibles incluyen croata; Checo; Danés; Holandés; inglés (EE. UU.); estonio; Finlandés; Francés; Alemán; Húngaro; Italiano; noruego (Bokmål); Polaco; Portugués; Rumano; Eslovaco; Esloveno; español (universal); Sueco; Turco.
Información accesorios: El accesorio multifuncional opcional consta de un imán, una linterna, un soporte, una presilla para el cinturón y una correa para el poste. Se requieren 2 pilas AAA (no incluidas).
Información de suministro: El modelo de 'paquete de cartón' se envía en un paquete de cartón con una guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-7425.
Los kits se envían en un estuche rígido con una impresora M210-Lab, una batería de iones de litio, un cable de alimentación para la UE o el Reino Unido, una guía de inicio rápido y un cartucho de etiquetas M21-750-7425.