Las estanterías para congeladores como sistemas de almacenamiento e inventario para ultracongeladores verticales facilitan la organización de sus muestras.
- Different height and depth dimensions are available and can be used in all freezer brands
- Racks for standard 2" cryoboxes (133×133×51 mm)
- Made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges
- Organise and find your samples quickly
These racks are made from corrosion resistant stainless steel with smoothed edges. Side access racks are a cost-effective freezer rack that will fit into any freezer.
Mida la altura y la profundidad interior en el compartimento de su congelador antes de elegir las rejillas adecuadas. En la pestaña 'Información relacionada' encontrará información adicional para ayudarlo en la selección.
Información para pedidos: Se entrega sin criocajas.