Los incubadores CO₂ WHEATON® con sensores de IR para CO₂ son ideales para los trabajos diarios de cultivo celular y están diseñados para el uso con el aparato WHEATON® Roller.
- Guía de pistas en la base para facilitar la entrada del Aparato roller
- Estantes configurables por el usuario, hasta 30 estantes
- Diseñados para una temperatura uniforme
- El tiempo de recuperación transcurridos 30 segundos de apertura de la puerta a at 37 °C es inferior a 5 minutos
- El tiempo de recuperación de CO₂ transcurridos 30 segundos de apertura de la puerta a 5 Vol.% CO₂ es inferior a 5 minutos
- Gran ventana de visualización en la puerta (con una opción para ventanas dobles)
- Tecnología de sensor infrarrojo para mantener de 0 a 20% la concentración de CO₂ y puerto USB y conector analógico de 4 a 20 mA incluido para niveles de temperatura de registro de datos
Los incubadores de CO₂ WHEATON® son ideales para el trabajo diario en cultivos celulares.
Certificaciones: Conforme a los estándares UL y CSA.
Información accesorios: Los estantes y pinzas del incubador están disponibles para permitir a los usuarios configurar las estanterías dentro del incubador según sus propias necesidades específicas.