Esta buscando: Válvulas de despresurización
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: Bohlender
Descripción: Pressure compensation sets consisting of screw cap made of PPS for GL thread, PTFE/silicone gasket and exchangeable filtering membrane made of PTFE. F...
Proveedor: Bohlender
Descripción: Body made of PTFE with two connections with female thread UNF 1/4" 28 G. Valve made of PPS with set screw and lock nut for adjusting and fixing pressu...
Numero del catalogo: (201-0290)
Proveedor: Bohlender
Descripción: Válvula de PPS con cuerpo para el flujo de PTFE. Se puede usar como válvula de despresurización con control ajustable de presión o como válvula para p...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BROE96T0227)
Proveedor: BROEN-LAB
Descripción: Pressure reducing valve 2,0 for Broen showers, 0,5 - 8,5 bar
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (119-0234)
Proveedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descripción: These safety drum vents provide automatic pressure relief for drums between 0,20 bar but less than 0,55 bar. Depending on the model, vacuum relief is ...
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Welch by Gardner Denver
Descripción: Small flange valve, open type, made of nickel-plated aluminium.
Numero del catalogo: (MFLX01350-82)
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (MFLX03245-40)
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Easily control your outlet pressure.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Avantor Fluid Handling
Descripción: Prevent leaks with the emergency shutdown design.
Proveedor: Restek
Descripción: Valves for ASE® 100/200/300 systems.
Numero del catalogo: (VARIRE7030)
Proveedor: VARIAN
Descripción: Valves made from stainless steel are two-position with six-port. It is manually operated with three-way switching.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Restek
Descripción: These valves and tees are made from stainless steel or are Sulfinert®-treated.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom