Esta buscando: Baños celulares
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (720-2423)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: El fiable baño de agua para histología W20 es ideal para eliminar las arrugas y las distorsiones en las secciones de parafina que se crean durante el ...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (462-0624)
Proveedor: LAUDA
Descripción: Tissue float bath for stretching and drying cut tissue samples. Working temperature range of the histology bath is 25 to 80 °C.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BOEI145951-2)
Proveedor: BOEKEL SCIENTIFIC
Descripción: Precision temperature controlled water bath that eliminates wrinkles and distortion during the preparation of paraffin embedded tissue sections.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (ELET48572-55)
Proveedor: Cole-Parmer
Descripción: Designed to assist in tissue preparation in histology and pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SLEE13000500)
Proveedor: Slee
Descripción: This tissue float bath is designed for stretching of paraffin sections in histology, research and industry laboratories.
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom