¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Tintes para microbiología
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/27/18945327.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"10"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Merck
Descripción:   Los kits de tinción Gram permiten hacer distinciones entre gram bacterias gram positivas y gram negativas. Tb color es un kit de tinción para el exame...
Numero del catalogo: (1.00327.1000)
Proveedor:  Merck
Descripción:   Hydrochloric acid in ethanol is used for the investigation of mycobacteria in human specimen.
UOM:  1 * 1 l
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Special dyes to highlight the morphology of microorganisms. Some examples are Gram’s staining (widely used for microscopy identification of bacteria) ...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   A colorimetric screening system, based on the expression of the lac operon’s -galactosidase coding gene lacZ, is widely used in the selection of bacte...
Proveedor:  Biotium
Descripción:   Loss of mitochondrial membrane potential is a hallmark of apoptosis. It is an early event preceding phosphatidylserine externalization and coinciding ...
Numero del catalogo: (A8112.0015)
Proveedor:  PanReac AppliChem
Descripción:   Rakoff supravital method is a fast-dyeing technique for the assessment of the hormonal situation. Eosinophilia and cyanophilia of the epthelium can be...
UOM:  1 * 15 ml
Numero del catalogo: (29067.)
Proveedor:  Biotium
Descripción:   Calcofluor white is a fluorescent blue dye that binds to cellulose and chitin, which can be found in the cell walls of fungi, algae, and plants. It is...
UOM:  1 * 20 ml
Proveedor:  MP Biomedicals
Descripción:   Fluorescent brightener 28 is used for the staining of fungi and as a viability stain.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 10
  1  2  Siguiente