¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (88)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
placas-con-pocillos-profundos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/44/18709544.jpg
Las placas Deep Well (pocillos profundos) se utilizan principalmente para el almacenamiento de muestras. Además, las placas Deep Well son un componente importante para una gran variedad de otras aplicaciones como el cultivo celular, extracción de ácidos nucleicos o de proteínas, HTS (High Throughput Screening) ...
Descubra la gran variedad de placas Deep Well que VWR puede ofrecerle. Suministramos placas deep well de diferentes volúmenes de trabajo, colores, forma del fondo del pocillo, cantidad de pocillos y también las opciones de esterilidad o ausencia de DNA, DNAsa, RNAsa entre otras. Su formato estándar permite que estas placas sean compatibles con la mayoría de robots de dispensación de líquidos.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These PP deep well plates feature double alignment corner notches and are labelled on three sides with an alphanumeric grid.
Numero del catalogo: (391-0077)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   PP. Estas placas con pocillos profundos están diseñadas para su uso con robots. Tienen la superficie interna lisa para garantizar el pipeteo completo ...
UOM:  1 * 10 UN
Últimas unidades de este producto. Vendido solo hasta fin de existencias. Encontrara alternativas disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerados anteriormente. Si necesita ayuda adicional, por favor llame a Servicio al cliente de VWR 902 222 897
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   PP. Estas placas admiten 2,5 ml (2,2 ml con alfombrilla de sellado colocada) y funcionan como placas de almacenamiento o reservorios.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Made of virgin PP to minimise extractables.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These deep 384 square well plates are made from PP in a Class 100 000 cleanroom. They are designed for high density sample collection and/or storage.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These 96 deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also id...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   With reinforced walls to the bottom of the well backed with supporting ribs on the underside of the plate, these 2 ml square well PP blocks can be use...
Proveedor:  Corning Life Science
Descripción:   PP. Se utilizan para recolección de muestras, cultivo celular y almacenamiento prolongado.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 56
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente